Learn More
Invitrogen™ Control negativo de ARNip de alto contenido de GC dúplex n.º 2 Stealth RNAi™
Control negativo de ARNip de alto contenido de GC dúplex n.º 2 Stealth RNAi™
Marca:  Invitrogen™ 12935114
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
Código de producto. 10317903
  • 373.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los Controles negativos ARNip Stealth RNAi™ constituyen un método excelente para medir el efecto de su dúplex de ARNip experimental Stealth RNAi™ con respecto al fondo. Estos controles:
  • Están diseñados con 3 niveles de contenido de GC (bajo, medio y alto) y con 3 secuencias disponibles para cada nivel, de modo que los investigadores pueden igualar el contenido de GC con su ARNip experimental Stealth RNAi™.
  • No son homólogos a ningún elemento del transcriptoma de vertebrados.
  • Probado para no inducir ARNip Stealth RNAi™ de respuesta al estrés
    El Kit de control negativo contiene los tres controles (contenido bajo, medio y alto de GC, sin incluir las secuencias n.º 2 y n.º 3), cada uno de los cuales está también disponible por separado. Obtenga los controles negativos ideales para su experimento de ARNi para que pueda evaluar sus resultados con precisión.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    de -20 °C
    ARNi, transfección
    250 μl