Learn More
Shamrock Stationary Labeling Tape Dispenser
This Stationary Labeling Tape Dispenser accommodates multiple rolls of tape up to 6 in. wide.
Marca:  Shamrock SD-6
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11847153
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • For use with 60 yard rolls of tape
  • Holds multiple rolls up to 6 in. wide
Especificaciones
Especificaciones
Stationary Tape Dispenser
Multiple 2160 in. rolls up to 6 in. wide
Specialty Tape and Label Rolls, 2160 in.
SD-6