Learn More
LanthaScreen™ Línea de células STAT1 U2OS
Se sabe que la línea de células LanthaScreen™ STAT1 U2OS está activada por interferones tipo I/II como interferón-gamma e interferón-alfa.
Marca: LanthaScreen™ K1469
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Símbolo de gen: STAT1
- Agonistas alternativos: IFN-gamma
- Antagonistas: IFN-alfa
- En esta vía, la unión de estas citocinas a sus respectivos receptores de superficie celular tiene como resultado la activación de los JAK, que a su vez fosfoactiva las proteínas STAT1 en un residuo específico de tirosina (Y701).
- LanthaScreen™ STAT1 U2OS es una línea de células humanas que expresa constitutivamente una proteína de fusión GFPSTAT1.
- Se sabe que la vía de señalización JAK/STAT1 está funcionalmente intacta en esta línea de células, por lo que la proteína de fusión GFP-STAT1 sirve como sustrato para la fosforilación inducible por IFN-gamma mediante JAK.
- Utilizando esta línea de células, se ha desarrollado un inmunoensayo homogéneo en el que se detecta el estado de fosforilación de GFP-STAT1 en lisados celulares utilizando un anticuerpo anti-pY701-STAT1 marcado con terbio, en una lectura FRET resuelta en el tiempo (TR-FRET).
- La construcción de expresión de ADN GFP-STAT1 se ha transfectado en células U2OS mediante el reactivo Lipofectamine™ LTX, seguido de la selección con blasticidina.
- Esta línea de células es una población clonal aislada por citometría de flujo que utiliza la fluorescencia GFP como marcador de clasificación.
- Utilizando el inmunoensayo de TR-FRET lítico, esta línea de células está validada para CE50 y los factores Zfi en condiciones optimizadas utilizando IFN-gamma como agonista de la fosforilación de GFP-STAT1 mediada por JAK.
- También se ha probado el rendimiento de este ensayo en condiciones experimentales variables, incluidos la densidad de la siembra en placa celular, el tiempo de estimulación, la tolerancia a DMSO y el tiempo de desarrollo del ensayo.
Especificaciones
Almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato | |
Quinasas, vía de señalización | |
1 viales | |
Células en proceso de división |