Learn More
Almidón, soluble, técnico, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Descripción
Almidón, soluble, técnico, SLR
Especificaciones
Color | Blanco |
pH | De 5 a 7 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 250 g |
Envase | Jarra de plástico para polvo |