Learn More
Almidón, soluble, técnico, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical S/7960/60
Detalles adicionales : CAS : 9005-25-8 Peso : 1.00000kg
Cantidad 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10080410
  • 95.00€ / 1 Kg
En stock, listo para ser enviado: 10
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Starch, Soluble, Technical, SLR
Especificaciones
9005-25-8
342.30
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
439341
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximethil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
C12H22O11
MFCD00082026,MFCD00132834
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CHEBI:18167
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
9005-25-8
MFCD00082026,MFCD00132834
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximethil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
439341
Sólido en polvo
Blanco
1kg
C12H22O11
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
342.30
CHEBI:18167
Jarra de plástico para polvo
5 to 7
Videos
SDS Documentos
Certificados