Learn More
Almidón, certificado AR de análisis, soluble, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073573
46.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
62.23 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
9005-25-8
C12H22O11
342.30
MFCD00082026,MFCD00132834
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
439341
CHEBI:18167
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
9005-25-8
C12H22O11
342.30
MFCD00082026,MFCD00132834
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
439341
CHEBI:18167
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
C12H22O11, número CAS-9005-25-8, almidón, soluble, 4-o-alfa-d-glucopiranosil-alfa-d-glucopiranosa, glcalfa1-4glca, maltosa, unii-15sug9ad26, solución de almidón, azúcar alfa-malta, alfa-maltosa, amilodextrina, glcalfa1-4glcalfa, 250 g, CHEBI:18167, blanco, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Blanco
pH 5 to 7
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Envase Jarra de plástico para polvo