Learn More
Ismatec™ Standard Tubing Connectors, Plastic
Variously sized and shaped tubing connectors. Ismatec™ Standard Tubing Connectors, Plastic are available in different plastic compositions.
Marca:  Ismatec™ ISM511
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012972
Cantidad Precio
1 41.19€ / paquete de 10
10 36.72€ / paquete de 10
Envío estimado: 05-08-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estándar, sin reducción.
  • Diseñado para tubos de bomba Ismatec™.
  • Disponibles en diferentes tamaños, formas y composiciones.
Especificaciones
Especificaciones
Resina acetal (POM, polioximetileno)
Para 3,0mm de diámetro interno Tubos de conducción
3,0mm (D.E.)
Conector para tubos estándar
10/paq.
Forma de T