Learn More
Koettermann™ Standard Individual Table, Wheels, 1200x750mm
Koettermann™ Standard Individual Table, Wheels, 1200x750mm is a mobile laboratory table with a durable worktop.
Marca:  Koettermann™ 505-00026
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Código de producto. 14875381
  • 740.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
26-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mobile table
  • Topresist worktop
  • Height adjustable
  • One shelf
Especificaciones
Especificaciones
750 mm
Topresist worktop
Mobile Table
Adjustable
1
1200 mm
Videos