Learn More
BRAND™ Standard Ground Joint Funnel
Half-round body
39.95€ - 58.55€
Especificaciones
Tipo de producto | Embudo de junta esmerilada estándar |
---|---|
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11804120
|
BRAND™
94905 |
40 mm |
42.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11814120
|
BRAND™
94910 |
50 mm |
58.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11824120
|
BRAND™
94915 |
80 mm |
39.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
Embudo de junta esmerilada estándar | |
Polipropileno |