Learn More
Thermo Scientific™ Standard Fluid Transfer Assembly Adaptor Set
Simplify process connectivity and enable greater efficiency for most upstream and downstream process operations.
330.20€ - 625.86€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Estilo de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
17820627
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
SH31091.01
9,52 mm x 3,2 mm de pared a 12,7 mm de D.I. x 3,2 mm de pared, C-Flex 374, 2 m
625.86€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
17800627
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
SH31088.01
6,35 mm x 1,6 mm de pared a 12,7 mm de D.I. x 1,6 mm de pared, C-Flex 374, 2 m
330.20€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right on the shop floor to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process. Designed to aid many common shop floor processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.
  •  One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
  • Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
  • Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean areas to ensure a high level of quality
  • Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance
Especificaciones
Especificaciones
Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).