Learn More
Solución de color estándar Y (amarillo) según la farmacopea china (ChP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 15843866 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15843866 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15843866 Proveedor Reagecon N.º de proveedor CPSRSY01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.79€
    170.24€ / 100 ml
    Ahorro 17.55€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ampolla de referencia de color estándar de la farmacopea china.
  • Referencia de color amarillo estándar
  • Envasada en un frasco Winchester de vidrio ámbar
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar Winchester
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL