Learn More
Solución tampón estándar, pH 9.18
Catalog Number p-8014352
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
60 ampollas
SI Analytics™ Standard Buffer Solution pH 9.18 resists changes in pH when small quantities of an alkali are added to it.
  • Incluye certificado del fabricante
  • Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, tetraborato de disodio decahidrato
  • El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo.
  • Absorción con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, serrín)
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Densidad 1g/cm3
pH 9.18
Forma física Liquid
Cantidad 60 ampollas
Formulación Agua, tetraborato de disodio decahidrato
Olor Odorless
Envase Ampollas FIOLAX™
Esterilidad Sterile
Presión de vapor 23hPa
Información de solubilidad Completamente miscible en agua