Learn More
Solución tampón estándar, pH 9.18
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
60 ampollas
Descripción
- Incluye certificado del fabricante
- Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, tetraborato de disodio decahidrato
- El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo.
- Absorción con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, serrín)
Especificaciones
Punto de ebullición | 100°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1g/cm3 |
pH | 9.18 |
Forma física | Liquid |
Cantidad | 60 ampollas |
Formulación | Agua, tetraborato de disodio decahidrato |
Olor | Odorless |
Envase | Ampollas FIOLAX™ |
Esterilidad | Sterile |