Learn More
Fisherbrand™ Bases de soporte
Obtenga resultados óptimos con este resistente soporte remoto, acrílico y texturizado. Las bases de soporte Fisherbrand™ son de los instrumentos más utilizados en los experimentos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.69300kg
Descripción
- Acero prensado acabado en acrílico texturizado resistente al ácido
- Orificios roscados de 10 mm
- El soporte de un solo orificio tiene un orificio central a lo ancho
- El soporte de doble orificio tiene un orificio central a lo ancho y uno central a lo largo
Especificaciones
160 x 100 mm | |
100 mm | |
Rectangulares | |
10 mm | |
1 unidad |
160 mm | |
Placa con soporte | |
160 x 100 mm (An x Al) | |
Acero prensado |