Learn More
Fisherbrand™ Conjunto de soportes de retorta para mezcladores Cyclone
Ideal para clientes que requieren una fijación permanente para tubos de ensayo durante la mezcla de tubos a largo plazo o frecuente.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Ideal para clientes que requieren una fijación permanente para tubos de ensayo durante la mezcla de tubos a largo plazo o frecuente.
- También se puede utilizar para reducir el cansancio de «dedo o mano» durante la mezcla orbital.
- Asimismo, ofrece una opción más segura tapando los tubos abiertos durante la mezcla.
- El kit de accesorios consta de una varilla de retorta y un brazo de abrazadera.
- La varilla de retorta se atornilla de forma práctica a un punto de fijación en la caja del mezclador Cyclone.
- Este accesorio sujeta tubos o viales en el recipiente de caucho para mezclar.
Especificaciones
Conjunto de soportes | |
Mezclador de vórtice Cyclone (CM-1) |