Learn More
Bochem™ Cestillos de cable de acero inoxidable
Place laboratory items in the Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square, 2 Cross-ties. . 
Marca:  Bochem™ 10076
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10234271
  • 245.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Anchura de malla 8 x 8 x 1 mm,
  • Cuadrada
  • Acero inoxidable
  • 2 riostras
Especificaciones
Especificaciones
Cestillo de alambre
600 mm
600 (L) x 400 mm (An)
600 x 400 x 300 mm