Learn More
Astell Scientific™ Stainless Steel Wire Basket
Gather, carry, and sterilize materials and equipment collectively in this sturdy basket.
Marca:  Astell Scientific™ AAN036
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 12738905
  • 710.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
31-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Suitable for AMA250/260/270 model autoclaves
  • Constructed of durable stainless steel
  • 400 x 400mm
Especificaciones
Especificaciones
Yes
AMA250/260/270 model autoclaves
Wire Basket
1Each
400mm
400mm
Stainless Steel