Learn More
Alambre de acero inoxidable, recocido, Thermo Scientific Chemicals
Templado: suave
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043301.BU
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309448
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Stainless Steel Wire are suitable for making Kitchenware, Basket, Cable Trays and Trolleys with electro-polishing as the final process . Clean, de-greased & defect free surface results in very lustrous appearance when electro polished.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Plata
annealed, Type 304
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
25 cm
Odorless
Stainless Steel
Silver-colored wire
MFCD00148499
Insoluble in water.
Alambre, 0,38 mm de diámetro, templado: suave
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos