missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stainless Steel Wire, 1.0mm (0.04 in.) dia., Alfa Aesar™

Marca:  Alfa Aesar 040947.BZ

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11315277

  • 61.10€ / 150 cm


Fecha de envío estimada
del proveedor 18-04-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Especificación

Stainless Steel
150cm
Odorless
MFCD00148499
Silver
Silver -colored wire
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
Wire, 1.0mm (0.04 in.) dia.
Videos
SDS