Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Weight Forceps
Código de producto. 10008150
Click to view available options
Longitud (métrico):
92 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10008150
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 3180
Solo quedan null
Especificaciones
Estilo de punta Plastic point
N.° por paquete 1 Paq.
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 92 mm
Dimensiones (L x An) 92 L mm
Tipo Weight Forceps