Learn More
Alfa Aesar™ Stainless Steel tubing, 1.65mm (0.065in) OD, 1.19mm (0.047in) ID, Type 304
Marca:  Alfa Aesar™ 013469.CE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376828
  • 69.10€ / paquete de 5
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
5 x 30cm
MFCD00148499
Stainless Steel tubing, Type 304
OD: 1.65mm (0.065 in.), ID: 1.19mm (0.047 in.)