Learn More
Cole-Parmer™ Casquillos reductores con rosca, NPT(macho) x NPT(hembra), acero inoxidable
Los casquillos reductores roscados Cole-Parmer™, NPT(macho) x NPT(hembra), de acero inoxidable ayudan a conseguir una instalación más duradera y estable.
Marca: Cole-Parmer™ 08539-90
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Estos casquillos reductores con rosca son resistentes y están diseñados para conseguir una instalación estable.
- Utilizar con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión.
- Los tubos se venden por separado.
Especificaciones
Tubos rígidos para aplicaciones de alta presión | |
NPT(macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × NPT(hembra) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) | |
Acero inoxidable (316) |
1 unidad | |
Casquillo reductor con rosca | |
7500 psi |