Learn More
RETSCH Bandeja de recogida de acero inoxidable con salida para tamices de ensayo
Collects resulting samples from test sieves. These stainless steel pans are compatible with multiple test sieves and sieve shakers, based upon the required diameter. Outlet allows draining of liquids during wet sieving.
Marca:  RETSCH 69.420.0050
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10630652
  • 246.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
28-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acero inoxidable
  • La salida permite que se produzca el drenaje durante la separación o clasificación
  • Compatible con varios tamices de pruebas, en función del diámetro
  • Excelente calidad del producto gracias a numerosas inspecciones ópticas
  • Máxima estabilidad y sellado óptimo cuando se utiliza en pilas de tamices con junta tórica
  • Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad completa basada en grabado láser individualizado
Especificaciones
Especificaciones
200mm
Stainless Steel
50mm
Collecting Pan With Outlet
Test sieves; Analytical Sieve Shaker AS 200 Digital
Videos