Learn More
RETSCH Bandeja de recogida de acero inoxidable para tamices de ensayo
Recoge muestras resultantes de tamices de ensayo. Estas bandejas de acero inoxidable son compatibles con varios tamices de ensayo y agitadores de tamiz, en función del diámetro requerido.
Marca:  RETSCH 69.720.0025
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10153262
  • 86.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acero inoxidable
  • Compatible con múltiples tamices de ensayo, en función el diámetro
Especificaciones
Especificaciones
200mm
Acero inoxidable
25 mm
Bandeja de recogida
Tamiz de pruebas