Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
565.00€ - 725.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 450mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 34
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
11944712
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.001700
1,7mm
565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11914712
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.001180
1,18mm
565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11924742
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.106000
106 mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11914742
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.100000
100 mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11954722
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.011200
11,2mm
705.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11924712
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.001400
1,4mm
565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11964722
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.012500
12,5mm
705.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11934742
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.125000
125 mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11984722
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.016000
16 mm
705.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11994722
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.019000
19 mm
705.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11974722
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.013200
13,2mm
705.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11974712
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.002800
2,8mm
650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11904712
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.001000
1 mm
565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11954712
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.002360
2,36mm
565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11904732
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.022400
22,4mm
705.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11914732
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.025000
25 mm
705.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11924732
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.026500
26,5mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11934712
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.002000
2 mm
565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11964712
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.003350
3,35mm
650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11934732
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.031500
31,5mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11954732
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.037500
37,5mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11984712
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.004750
4,75mm
650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11944732
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.045000
45 mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11994712
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.004000
4 mm
650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11904722
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.005600
5,6mm
650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11974732
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.053000
53 mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11914722
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.006300
6,3mm
650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11964732
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.050000
50 mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11924722
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.006700
6,7mm
650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11984732
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.063000
63 mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11994732
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.075000
75 mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11944722
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.008000
8 mm
650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11934722
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.009500
9,5mm
650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11904742
Ver documentos Detalles de la promoción
RETSCH
60.169.090000
90 mm
725.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
450mm
Acero inoxidable
1 unidad
ASTM E 11
Con certificado de conformidad
Acero inoxidable
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Tamiz de pruebas
Agitador de tamiz vibratorio AS 450
100 mm