Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400mm Dia., with Stainless-Steel Wire
Marca: RETSCH 60.166.005000
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador de tamiz vibratorio AS 450 | |
65 mm |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
400mm | |
5 mm | |
ISO 3310/1 | |
Con certificado de conformidad |