Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size Greater than 10mm
Marca:  RETSCH 60.198.063000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10042762
  • 238.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Orificios redondos DIN
• Chapa de acero inoxidable
• Perforada
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1 unidad
Tamiz de pruebas
Con certificado de conformidad
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
200mm
63 mm
ISO 3310/2
50 mm