Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size Greater than 10mm
Marca: RETSCH 60.198.045000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Orificios redondos DIN• Chapa de acero inoxidable
• Perforada
Especificaciones
Acero inoxidable | |
200mm | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Con certificado de conformidad |
Acero inoxidable | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
45 mm | |
ISO 3310/2 | |
50 mm |