Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Stirring Paddles
Constructed of high quality stainless steel for durability. Sampling Systems™ Stainless Steel Stirring Paddles are ideal for use in Pharmaceutical and Hygienic applications.
Marca: Sampling Systems™ A344-1500
Detalles adicionales : Peso : 5.50400kg
Descripción
- Fabricación libre de grietas
- 316L Acero inoxidable
- Acabado satinado
- Construcción robusta
- Sin EEB/EET
Especificaciones
Paleta | |
Cuchilla Sólida | |
1500 mm | |
150 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
Pulido | |
300 mm |