Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Stirring Paddles
Constructed of high quality stainless steel for durability. Sampling Systems™ Stainless Steel Stirring Paddles are ideal for use in Pharmaceutical and Hygienic applications.
Marca:  Sampling Systems™ A916-1500
Detalles adicionales : Peso : 5.50400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15859721
  • 157.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricación libre de grietas
  • 316L Acero inoxidable
  • Acabado satinado
  • Construcción robusta
  • Sin EEB/EET
Especificaciones
Especificaciones
Paleta
Cuchilla con Agujeros
1500 mm
150 mm
Acero inoxidable (316L)
Pulido
300 mm