Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable
Fabricadas con acero inoxidable. Las espátulas de acero inoxidable Bochem™ tienen un mango de madera.
Marca:  Bochem™ 3493
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11805061
  • 64.30€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mango de madera
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
150 mm
14 mm
1mm
Madera
250 mm
Espátula
22 mm
Acero inoxidable
250 x 22 mm
Acero inoxidable