Learn More
Tenak™ Stainless Steel Single Tray Rack for Upright Freezers
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Single Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
97.70€ - 134.00€
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de bandeja única
Incluye Tapa
Cierre incluido
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Muestras de tamaño especial
Ver más especificaciones
Productos 17
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
12406990
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29154
680 x 139 x 225 mm
108.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12427000
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29254
680 x 278 x 225 mm
122.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12456980
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29124
560 x 139 x 225 mm
103.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12466980
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29128
560 x 139 x 280 mm
108.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12407000
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29236
560 x 278 x 385 mm
134.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12416990
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29158
680 x 139 x 280 mm
112.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12417000
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29250
680 x 278 x 170 mm
117.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12426980
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29104
420 x 139 x 225 mm
97.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12426990
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29162
680 x 139 x 325 mm
117.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12436990
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29200
420 x 278 x 170 mm
108.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12446990
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29204
420 x 278 x 225 mm
112.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12447000
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29262
680 x 278 x 325 mm
134.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12496990
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29232
560 x 278 x 325 mm
127.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12456990
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29208
420 x 278 x 280 mm
117.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12466990
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29220
560 x 278 170 mm
112.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12476980
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29132
560 x 139 x 325 mm
112.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12496980
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29150
680 x 139 x 170 mm
103.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Trays consist of a drawer, lid, and handle on the front
  • Fits into any freezer
  • Racks are manufactured from stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla de bandeja única
Muestras de tamaño especial
1 paquetes
Tapa
Acero inoxidable
Congeladores verticales
1 paquetes