Learn More
Tenak™ Stainless Steel Single Tray Rack for Upright Freezers
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Single Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
Marca: Tenak™ TE29232
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- Las bandejas constan de un cajón, una tapa y un asa en la parte frontal
- Caben en cualquier congelador
- Las gradillas están fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Tapa | |
Sí | |
Muestras de tamaño especial | |
1 paquetes | |
560 x 278 x 325 mm | |
325 mm |
Gradilla de bandeja única | |
Acero inoxidable | |
Congeladores verticales | |
1 paquetes | |
278 mm | |
560 mm |