Learn More
Tenak™ Stainless Steel Single Tray Rack for Upright Freezers
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Single Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
Marca:  Tenak™ TE29162
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12426990
  • 117.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las bandejas constan de un cajón, una tapa y un asa en la parte frontal
  • Caben en cualquier congelador
  • Las gradillas están fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Tapa
Muestras de tamaño especial
1 paquetes
680 x 139 x 325 mm
325 mm
Gradilla de bandeja única
Acero inoxidable
Congeladores verticales
1 paquetes
139 mm
680 mm