Learn More
Tenak™ Stainless Steel Single Tray Rack for Upright Freezers
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Single Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
Marca:  Tenak™ TE29104
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12426980
  • 97.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las bandejas constan de un cajón, una tapa y un asa en la parte frontal
  • Caben en cualquier congelador
  • Las gradillas están fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Tapa
Muestras de tamaño especial
1 paquetes
420 x 139 x 225 mm
225 mm
Gradilla de bandeja única
Acero inoxidable
Congeladores verticales
1 paquetes
139 mm
420 mm