Learn More
Tenak™ Stainless Steel Single Tray Rack for Upright Freezers
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Single Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
Marca: Tenak™ TE29158
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- Las bandejas constan de un cajón, una tapa y un asa en la parte frontal
- Caben en cualquier congelador
- Las gradillas están fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Tapa | |
Sí | |
Muestras de tamaño especial | |
1 paquetes | |
680 x 139 x 280 mm | |
280 mm |
Gradilla de bandeja única | |
Acero inoxidable | |
Congeladores verticales | |
1 paquetes | |
139 mm | |
680 mm |