Learn More
JP Selecta™ Base de soporte de acero inoxidable
Se utiliza para uso general de laboratorio. Los soportes de fijación de acero inoxidable JP Selecta™ cumplen con la norma DIN 12892.
Marca:  JP Selecta™ 6002268
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12012305
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Las varillas están hechas de acero inoxidable AISI 304
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
125 mm
Soporte de retorta
500 mm
8 mm
1Cada una