Learn More
DWK Life Sciences Abrazadera de cierre rápido, en acero inoxidable, con el clip de retención
La abrazadera de cierre rápido se utiliza para cerrar los recipientes de brida plana.
Marca: DWK Life Sciences 290714609
83.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
La abrazadera de liberación rápida cierra los recipientes de brida plana y fija la tapa. No se desliza ni se abre sin supervisión. El cierre está hecho de acero inoxidable de alta calidad y tiene tres segmentos de retención.
- Con abrazadera de retención
- Cierre rápido con cierre de liberación rápida
Especificaciones
1 unidad | |
Abrazadera de liberación rápida para cierre | |
DN 100 |
Acero inoxidable | |
Abrazadera de liberación rápida para cierre; accesorios para recipientes de brida plana |