Learn More
Polvo de acero inoxidable, malla -140, tipo 303-L, Thermo Scientific Chemicals
34.70€ - 355.00€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15440997
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
011084.18
50 g
34.70€
50 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
11316098
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
011084.A1
1 kg
355.00€
1 Kg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15450997
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
011084.30
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This offers moderate corrosion resistance. Alloy 303 is frequently used in applications that require parts to be heavily machined. It is used in nuts and bolts, aircraft fittings, gears and screws.