Learn More
Alfa Aesar™ Stainless Steel powder, -140 mesh, Type 303-L
Marca:  Alfa Aesar™ 011084.30
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450997
  • 92.40€ / 250 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Fe:Cr:Ni; 70:17:13 wt%
−140 Mesh
MFCD00148499
Stainless Steel powder, Type 303-L
250g
Powder