Learn More
Polvo de acero inoxidable, malla -100, tipo 304-L, Thermo Scientific Chemicals
36.00€ - 333.00€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15460997
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
011085.18
50 g
36.00€
50 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
11336098
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
011085.36
500 g
109.00€
500 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11326098
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
011085.A3
2 kg
333.00€
2 Kg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Stainless Steel powder, -100 mesh, Type 304-L is the most common stainless steel alloy widely used in wire weaving. It has excellent corrosion resistance and can withstand temperatures of 1100 degrees F. It has better welding characteristics for lower carbon content.