Learn More
Sampling Systems™ PharmaBottles™ de acero inoxidable
Código de producto. 15849721 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Diámetro (métrico):
83 mm
102 mm
Altura (métrico):
154 mm
178 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15849721
Marca: Sampling Systems™ A846500
Los PharmaBottles™ de acero inoxidable Sampling Systems™ son ideales para su uso con polvos y líquidos.
  • Recipientes multiuso
  • Cuerpo y tapa de acero inoxidable 316L
  • Construcción robusta
  • Interior sin fisuras
  • Todas las soldaduras están pulidas
  • Completos con tapa a rosca
  • Junta de silicona (aceptable por la FDA) en la tapa
Especificaciones
Material Acero inoxidable (316 l)
Capacidad (métrico) 500 mL
Tipo de tapón Tapa roscada
Diámetro (métrico) 83 mm
Altura (métrico) 154 mm