Learn More
De Buyer™ Stainless Steel Pastry Bowls
Product Code. 11940645
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
1 L
3.5 L
4.5 L
5.5 L
7 L
8 L
11.4 L
16.8 L
Height (Metric):
90 mm
100 mm
112 mm
120 mm
125 mm
140 mm
145 mm
150 mm
200 mm
Unit Size:
Each
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (Metric) Height (Metric) Unit Size
11940645 16.8 L 200 mm Each
11990625 1 L 100 mm Each
11980625 1 L 90 mm Each
11910605 3.5 L 112 mm Each
11910635 4.5 L 120 mm Each
11920635 5.5 L 125 mm Each
11940635 8 L 140 mm Each
11950635 11.4 L 150 mm Each
11920645 7 L 145 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11940645 Supplier De Buyer™ Supplier No. 3371.40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.89€
    95.50€ / paquete de 1
    Ahorro 130.39€
    57% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Product Type Pastry Bowl with Handles
Material Stainless Steel
For Use With (Application) For making mixtures, mixing, vertically whisking, heating by bain-marie, for storing a preparation
For Use With (Equipment) Fridge, deep-freezer, blast-chiller and oven
Height (Metric) 200 mm
Quantity Each
Shape Half Round
Volume (Metric) 16.8 L
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.