Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Open PharmaScoop™
Designed to be easy to clean due to their crevice free construction. Sampling Systems™ Open PharmaScoop™ is a wider alternative to the generic PharmaScoops™.
Marca:  Sampling Systems™ A336-2000
Detalles adicionales : Peso : 5.95820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879631
  • 130.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cucharas de muy alta calidad
  • Guantes de alta resistencia
  • Se ha fabricado con acero inoxidable 316 l
  • Sin grietas
  • Acabado satinado
  • Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
  • GMP correcto
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara de Uso General
2 L
410 mm
160 mm
Acero inoxidable (316L)
Pulido de Espejo
295 mm