Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Open PharmaScoop™
Designed to be easy to clean due to their crevice free construction. Sampling Systems™ Open PharmaScoop™ is a wider alternative to the generic PharmaScoops™.
Marca:  Sampling Systems™ A336-1500
Detalles adicionales : Peso : 2.88000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15869631
  • 107.10€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Very high quality scoops
  • Heavy duty construction
  • Made from 316L Stainless Steel
  • Crevice free
  • Satin finish
  • Rounded corners for easy cleaning
  • GMP correct
Especificación
Especificación
1500mL
270mm
316L Stainless Steel
General Purpose Scoop
Mirror Polish
390mm
140mm
Videos