Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Calibration Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Highly polished steel calibration weights from 1g to 2kg
Marca:  Sartorius™ YCW3128-00
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10591911
  • 58.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
16-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
To OIML Class E2, F1 and F2 specification.
Especificaciones
Especificaciones
Plastic
1g