Learn More
Sampling Systems™ Minirrecipientes de acero inoxidable con tapas
Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad para mayor durabilidad. Los minirrecipientes de acero inoxidable con tapas Sampling Systems™ tienen un interior sin grietas y se utilizan ampliamente en laboratorios farmacéuticos y químicos.
Marca:  Sampling Systems™ A426-50
Detalles adicionales : Peso : 0.31680kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15859661
  • 76.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
  • Tapa enroscable
  • Acabado satinado
  • Recipientes multiuso de pequeño volumen
  • Acero inoxidable 316L
  • Interior sin fisuras
  • Junta tórica de silicona disponible para mejorar el sellado
Especificaciones
Especificaciones
Tarro de muestra
50 mL
42 mm
Tapa y cuerpo
Acero inoxidable (316 l)
Tapa roscada
53 mm