Learn More
Sampling Systems™ Minirrecipientes de acero inoxidable con tapas
Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad para mayor durabilidad. Los minirrecipientes de acero inoxidable con tapas Sampling Systems™ tienen un interior sin grietas y se utilizan ampliamente en laboratorios farmacéuticos y químicos.
Marca: Sampling Systems™ A426-25
Detalles adicionales : Peso : 0.31680kg
Descripción
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
- Tapa enroscable
- Acabado satinado
- Recipientes multiuso de pequeño volumen
- Acero inoxidable 316L
- Interior sin fisuras
- Junta tórica de silicona disponible para mejorar el sellado
Especificaciones
Tarro de muestra | |
25 mL | |
41 mm | |
Tapa y cuerpo |
Acero inoxidable (316 l) | |
Tapa roscada | |
36 mm |