Learn More
Buerkle™ MicroSampler V4A
El MicroSampler está diseñado para tomar muestras de pequeñas cantidades de productos en polvo. Se pueden tomar muestras de 0,2 ml hasta 10 ml a diferentes profundidades de una manera limpia, rápida y sencilla. Los cabezales son intercambiables y permite utilizar cabezales de diferentes capacidades.
Marca: Buerkle™ 5307-2120
446.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.57500kg
Descripción
- Muestreo puntual
- Hay varias longitudes y volúmenes disponibles
- Las llaves de paso se pueden retirar para facilitar la limpieza
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- Esterilizable
- Hay puntas adicionales disponibles en diferentes tamaños
- Puede muestrearse de forma fácil, rápida y limpia desde diferentes profundidades de muestreo desde sacos o contenedores
- Las puntas del MicroSampler son intercambiables
Especificaciones
MicroSampler | |
Esterilizable en autoclave | |
Cabezales de 2 ml, 5 ml y 10 ml | |
120 cm |
Acero inoxidable (V4A) | |
Diseñados para el muestreo de pequeñas cantidades de polvo | |
25 mm |
Please order head separately!