Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop
Ideal for scooping out fixed volumes of powder. Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop is constructed of high quality Stainless Steel for durability.
52.05€ - 109.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara de Medición |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15829301
|
Sampling Systems™
1900A-01 |
1 mL | Diámetro del cucharón 9 mm y profundidad del cucharón 14 mm | 186 mm |
52.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15839301
|
Sampling Systems™
1900A-05 |
5 mL | Diámetro del cucharón 22 mm y profundidad del cucharón 13 mm | 193 mm |
85.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15849301
|
Sampling Systems™
1900A-10 |
10 mL | Diámetro del cucharón 22 mm y profundidad del cucharón 26 mm | 193 mm |
85.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15859301
|
Sampling Systems™
1900A-25 |
25 mL | Diámetro del cucharón 35 mm y profundidad del cucharón 26 mm | 199 mm |
91.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15869301
|
Sampling Systems™
1900A-50 |
50 mL | Diámetro del cucharón 35 mm y profundidad del cucharón 52 mm | 199 mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Accurately measures powders
Especificaciones
Cuchara de Medición | |
Acero inoxidable (316L) |